cis tert-Butyl N-(3-aminocyclobutyl)carbamate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: cis-tert-Butyl 3-aminocyclobutanecarbamate
OR308090-100MG OR308090-1G OR308090-250MG
APOSOR308090-100MGEA 676 DKK
APOSOR308090-100MG APOSOR308090-1G APOSOR308090-250MG
cis tert-Butyl N-(3-aminocyclobutyl)carbamate
cis-tert-Butyl-N-(3-aminocyclobutyl)carbamate
Formel: C₉H₁₈N₂O₂
Smeltepunkt: 111…112 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD11099896
CAS-nummer: 1212395-34-0