7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-4-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR308079-1G OR308079-250MG
APOSOR308079-1GEA 1110 DKK
APOSOR308079-1G APOSOR308079-250MG
7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-4-carboxylic acid
7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-4-carboxylic acid
Formel: C₇H₅N₃O₂
Molekylvægt: 163.14 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13193623
CAS-nummer: 1005206-17-6