(S)-1-Boc-(2-hydroxymethyl)piperazine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (S)-1-Boc-2-(Hydroxymethyl)piperazine, (2S)-2-(Hydroxymethyl)piperazine, N1-BOC protected
OR308073-1G OR308073-5G
APOSOR308073-1GEA 994 DKK
APOSOR308073-1G APOSOR308073-5G
(S)-1-Boc-(2-hydroxymethyl)piperazine
(S)-1-Boc-(2-hydroxymethyl)piperazine
Formel: C₁₀H₂₀N₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07772093
CAS-nummer: 1030377-21-9