(S)-1-tert-Butyl-2-methylpiperazine-1,2-dicarboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR308067-1G OR308067-5G
APOSOR308067-1GEA 731 DKK
APOSOR308067-1G APOSOR308067-5G
(S)-1-tert-Butyl-2-methylpiperazine-1,2-dicarboxylate
(S)-1-tert-Butyl-2-methylpiperazine-1,2-dicarboxylate
Formel: C₁₁H₂₀N₂O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115328
CAS-nummer: 796096-64-5