1-Boc-piperazine-2-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR308063-1G OR308063-5G
APOSOR308063-1GEA 950 DKK
APOSOR308063-1G APOSOR308063-5G
1-Boc-piperazine-2-carboxylic acid
1-Boc-piperazine-2-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₁₈N₂O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02682403
CAS-nummer: 1214196-85-6