(S)-1-Boc-Piperazine-2-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR308062-1G OR308062-5G
APOSOR308062-1GEA 889 DKK
APOSOR308062-1G APOSOR308062-5G
(S)-1-Boc-Piperazine-2-carboxylic acid
(S)-1-Boc-Piperazine-2-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₁₈N₂O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02179105
CAS-nummer: 159532-59-9