2-Methylindazole-7-boronic acid pinacol ester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-Methyl-7-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2H-indazole
OR308059-1G OR308059-5G
APOSOR308059-1GEA 1910 DKK
APOSOR308059-1G APOSOR308059-5G
2-Methylindazole-7-boronic acid pinacol ester
2-Methylindazole-7-boronic acid pinacol ester
Formel: C₁₄H₁₉BN₂O₂
Molekylvægt: 258.13 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11109457
CAS-nummer: 845751-67-9