1H-Indazole-4-boronic acid pinacol ester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR308052-1G OR308052-5G
APOSOR308052-1GEA 0 DKK
APOSOR308052-1G APOSOR308052-5G
1H-Indazole-4-boronic acid pinacol ester
1H-Indazole-4-boronic acid pinacol ester
Formel: C₁₃H₁₇BN₂O₂
Smeltepunkt: 139…142 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08059267
CAS-nummer: 885618-33-7