3-Bromo-4-chloro-7-azaindole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR308047-1G
OR308047-5G
OR308047-25G
APOSOR308047-1GEA
183
DKK
APOSOR308047-1G
APOSOR308047-5G
APOSOR308047-25G
3-Bromo-4-chloro-7-azaindole
3-Bromo-4-chloro-7-azaindole
Formel:
C7H4BrClN2 Smeltepunkt: 214…215 °C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD09880132 CAS-nummer: 1000340-39-5 |