5-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Bromo-7-azaindole-3-carboxylic acid
OR308043-1G OR308043-250MG OR308043-5G
APOSOR308043-1GEA 719 DKK
APOSOR308043-1G APOSOR308043-250MG APOSOR308043-5G
5-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carboxylic acid
5-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carboxylic acid
Formel: C₈H₅BrN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09965908
CAS-nummer: 849068-61-7