5-Amino-7-azaindole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-amine
OR308039-1G OR308039-5G
APOSOR308039-1GEA 665 DKK
APOSOR308039-1G APOSOR308039-5G
5-Amino-7-azaindole
5-Amino-7-azaindole
Formel: C₇H₇N₃
Molekylvægt: 133.15 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06659683
CAS-nummer: 100960-07-4