5-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 5-Chloro-7-azaindole
OR308035-25G OR308035-5G
APOSOR308035-25GEA 578 DKK
APOSOR308035-25G APOSOR308035-5G
5-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
5-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formel: C₇H₅ClN₂
Molekylvægt: 152.58 g/mol
Smeltepunkt: 161…165 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06659676
CAS-nummer: 866546-07-8