3-(2-Aminoethyl)-1-boc-azetidine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: tert-Butyl 3-(2-aminoethyl)azetidine-1-carboxylate, 3-(1-Aminoéthyl)-1-azétidinecarboxylate de 2-méthyl-2-propanyle, 1-Boc-(3-Aminoethyl)azetidine, 1-Azetidinecarboxylic acid, 3-(1-aminoethyl)-, 1,1-dimethylethyl ester
OR308034-1G OR308034-250MG
APOSOR308034-1GEA 741 DKK
APOSOR308034-1G APOSOR308034-250MG
3-(2-Aminoethyl)-1-boc-azetidine 97%
3-(2-Aminoethyl)-1-boc-azetidine
Formel: C₁₀H₂₀N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09878606
CAS-nummer: 898271-20-0