1-Boc-azetidine-3-ylmethanol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR308030-25G OR308030-5G OR308030-1G
APOSOR308030-25GEA 676 DKK
APOSOR308030-25G APOSOR308030-5G APOSOR308030-1G
1-Boc-azetidine-3-ylmethanol 98%
1-Boc-azetidine-3-ylmethanol
Formel: C₉H₁₇NO₃
Kogepunkt: 268…273 °C
Smeltepunkt: 55 °C
Massefylde: 1,115 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 117 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06656141
CAS-nummer: 142253-56-3