1-Methylazetidin-3-amine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR308028-1G OR308028-100MG OR308028-250MG
APOSOR308028-1GEA 4440 DKK
APOSOR308028-1G APOSOR308028-100MG APOSOR308028-250MG
1-Methylazetidin-3-amine
1-Methylazetidin-3-amine
Formel: C₄H₁₀N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11849029
CAS-nummer: 959957-92-7
UN nummer: 1760
ADR: 8,III