3-Hydroxy-1-methylazetidine 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR308027-250MG OR308027-1G
APOSOR308027-250MGEA 1110 DKK
APOSOR308027-250MG APOSOR308027-1G
3-Hydroxy-1-methylazetidine 96%
3-Hydroxy-1-methylazetidine
Formel: C₄H₉NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10565802
CAS-nummer: 111043-48-2