1-Boc-3-(iodomethyl)azetidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR308023-1G OR308023-5G
APOSOR308023-1GEA 186 DKK
APOSOR308023-1G APOSOR308023-5G
1-Boc-3-(iodomethyl)azetidine
1-Boc-3-(iodomethyl)azetidine
Formel: C₉H₁₆INO₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09951816
CAS-nummer: 253176-94-2