3-Methylazetidin-3-ol hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR308021-1G OR308021-5G
APOSOR308021-1GEA 556 DKK
APOSOR308021-1G APOSOR308021-5G
3-Methylazetidin-3-ol hydrochloride
3-Methylazetidin-3-ol hydrochloride
Formel: C4H10ClNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11100994
CAS-nummer: 124668-46-8