tert-Butyl-3-amino-3-methylazetidine-1-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR308015-1G OR308015-5G
APOSOR308015-1GEA 976 DKK
APOSOR308015-1G APOSOR308015-5G
tert-Butyl-3-amino-3-methylazetidine-1-carboxylate
tert-Butyl-3-amino-3-methylazetidine-1-carboxylate
Formel: C₉H₁₈N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12408556
CAS-nummer: 1158758-77-0