(S)-(+)-1-Aminopropan-2-ol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR30797-25G OR30797-5G OR30797-1G
APOSOR30797-25GEA 567 DKK
APOSOR30797-25G APOSOR30797-5G APOSOR30797-1G
(S)-(+)-1-Aminopropan-2-ol 98%
(S)-(+)-1-Aminopropan-2-ol
Formel: C₃H₉NO
Kogepunkt: 160 °C
Smeltepunkt: 19…26 °C
Massefylde: 0,954 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 71 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064429
CAS-nummer: 2799-17-9
EINECS: 220-533-4
UN nummer: 3259
ADR: 8,II