4-Chloro-7-methoxy-2-methylquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR307969-1G OR307969-5G
APOSOR307969-1GEA 2330 DKK
APOSOR307969-1G APOSOR307969-5G
4-Chloro-7-methoxy-2-methylquinoline
4-Chloro-7-methoxy-2-methylquinoline
Formel: C₁₁H₁₀ClNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09787735
CAS-nummer: 75896-68-3