4-Chloro-7,8-dimethylquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR307968-1G OR307968-5G
APOSOR307968-1GEA 1330 DKK
APOSOR307968-1G APOSOR307968-5G
4-Chloro-7,8-dimethylquinoline
4-Chloro-7,8-dimethylquinoline
Formel: C₁₁H₁₀ClN
Smeltepunkt: 61…62 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 181950-53-8
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III