4-Chloro-6-ethoxyquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR307967-1G OR307967-5G
APOSOR307967-1GEA 2440 DKK
APOSOR307967-1G APOSOR307967-5G
4-Chloro-6-ethoxyquinoline
4-Chloro-6-ethoxyquinoline
Formel: C₁₁H₁₀ClNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09787733
CAS-nummer: 103862-63-1