4-Amino-8-methoxy-2-methylquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR307958-1G OR307958-250MG
APOSOR307958-1GEA 2620 DKK
APOSOR307958-1G APOSOR307958-250MG
4-Amino-8-methoxy-2-methylquinoline
4-Amino-8-methoxy-2-methylquinoline
Formel: C₁₁H₁₂N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08754055
CAS-nummer: 657391-86-1