4,8-Dichloro-2-methylquinoline 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR307936-1G OR307936-250MG
APOSOR307936-1GEA 959 DKK
APOSOR307936-1G APOSOR307936-250MG
4,8-Dichloro-2-methylquinoline 97%
4,8-Dichloro-2-methylquinoline
Formel: C₁₀H₇Cl₂N
Smeltepunkt: 86…87 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 75896-69-4
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III