4,6-Dichloro-8-methylquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR307931-1G OR307931-5G
APOSOR307931-1GEA 1270 DKK
APOSOR307931-1G APOSOR307931-5G
4,6-Dichloro-8-methylquinoline
4,6-Dichloro-8-methylquinoline
Formel: C₁₀H₇Cl₂N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 948292-34-0