3-Bromo-2-hydroxybenzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR30793-1G OR30793-5G OR30793-250MG
APOSOR30793-1GEA 186 DKK
APOSOR30793-1G APOSOR30793-5G APOSOR30793-250MG
3-Bromo-2-hydroxybenzoic acid
3-Bromo-2-hydroxybenzoic acid
Formel: C7H5BrO3
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03265705
CAS-nummer: 3883-95-2