2-Chloro-7-methoxy-3-methylquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR307925-1G OR307925-5G
APOSOR307925-1GEA 2260 DKK
APOSOR307925-1G APOSOR307925-5G
2-Chloro-7-methoxy-3-methylquinoline
2-Chloro-7-methoxy-3-methylquinoline
Formel: C₁₁H₁₀ClNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09787682
CAS-nummer: 132118-45-7