2-Chloro-7,8-dimethylquinoline-3-carbonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR307924-1G OR307924-5G
APOSOR307924-1GEA 2260 DKK
APOSOR307924-1G APOSOR307924-5G
2-Chloro-7,8-dimethylquinoline-3-carbonitrile
2-Chloro-7,8-dimethylquinoline-3-carbonitrile
Formel: C₁₂H₉ClN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09035783
CAS-nummer: 917746-03-3