2-Chloro-6-methoxy-3-methylquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR307923-1G OR307923-5G
APOSOR307923-1GEA 2200 DKK
APOSOR307923-1G APOSOR307923-5G
2-Chloro-6-methoxy-3-methylquinoline
2-Chloro-6-methoxy-3-methylquinoline
Formel: C₁₁H₁₀ClNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02179792
CAS-nummer: 123990-76-1