5-Chlor-2-methoxy-nicotinsyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Chloro-2-methoxypyridine-3-carboxylic acid, 5-Chloro-2-methoxynicotinic acid
OR30792-1G OR30792-250MG
APOSOR30792-1GEA 273 DKK
APOSOR30792-1G APOSOR30792-250MG
5-Chlor-2-methoxy-nicotinsyre 98%
5-Chlor-2-methoxy-nicotinsyre
Formel: C₇H₆ClNO₃
Smeltepunkt: 146…148 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08236790
CAS-nummer: 54916-65-3