2-Chloro-6-ethoxy-3-methylquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR307918-1G OR307918-5G
APOSOR307918-1GEA 2200 DKK
APOSOR307918-1G APOSOR307918-5G
2-Chloro-6-ethoxy-3-methylquinoline
Formel: C₁₂H₁₂ClNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09787670
CAS-nummer: 948291-66-5