2-Chloro-5,8-dimethylquinoline-3-carbonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR307913-1G OR307913-5G
APOSOR307913-1GEA 2260 DKK
APOSOR307913-1G APOSOR307913-5G
2-Chloro-5,8-dimethylquinoline-3-carbonitrile
2-Chloro-5,8-dimethylquinoline-3-carbonitrile
Formel: C₁₂H₉ClN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02741714
CAS-nummer: 351363-12-7