2-Chloro-5,7-dimethylquinoline-3-carbonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR307911-1G OR307911-5G
APOSOR307911-1GEA 2260 DKK
APOSOR307911-1G APOSOR307911-5G
2-Chloro-5,7-dimethylquinoline-3-carbonitrile
2-Chloro-5,7-dimethylquinoline-3-carbonitrile
Formel: C₁₂H₉ClN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08899072
CAS-nummer: 917747-10-5