2-Chloro-3-(chloromethyl)quinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR307910-1G OR307910-5G
APOSOR307910-1GEA 0 DKK
APOSOR307910-1G APOSOR307910-5G
2-Chloro-3-(chloromethyl)quinoline
2-Chloro-3-(chloromethyl)quinoline
Formel: C₁₀H₇Cl₂N
Smeltepunkt: 117 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05865134
CAS-nummer: 90097-52-2
UN nummer: 3261
ADR: 8,III