2,7,8-Trimethyl-4-quinolinol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR307887-1G OR307887-5G
APOSOR307887-1GEA 1140 DKK
APOSOR307887-1G APOSOR307887-5G
2,7,8-Trimethyl-4-quinolinol
2,7,8-Trimethyl-4-quinolinol
Formel: C₁₂H₁₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 449199-19-3