2,6,8-Trimethylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR307883-1G OR307883-5G
APOSOR307883-1GEA 2200 DKK
APOSOR307883-1G APOSOR307883-5G
2,6,8-Trimethylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
2,6,8-Trimethylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
Formel: C₁₅H₁₇NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 948291-48-3