2,5,8-Trimethylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR307879-1G OR307879-5G
APOSOR307879-1GEA 2200 DKK
APOSOR307879-1G APOSOR307879-5G
2,5,8-Trimethylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
2,5,8-Trimethylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
Formel: C₁₅H₁₇NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 110139-48-5