2,5,7-Trimethylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR307878-1G OR307878-5G
APOSOR307878-1GEA 2200 DKK
APOSOR307878-1G APOSOR307878-5G
2,5,7-Trimethylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
2,5,7-Trimethylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
Formel: C₁₅H₁₇NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 948291-02-9