6-Bromo-4-chloro-2-propylquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR307870-1G OR307870-5G
APOSOR307870-1GEA 1950 DKK
APOSOR307870-1G APOSOR307870-5G
6-Bromo-4-chloro-2-propylquinoline
6-Bromo-4-chloro-2-propylquinoline
Formel: C₁₂H₁₁BrClN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09260431
CAS-nummer: 930570-34-6