6-Bromo-4-methylquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR307867-1G OR307867-5G
APOSOR307867-1GEA 545 DKK
APOSOR307867-1G APOSOR307867-5G
6-Bromo-4-methylquinoline
6-Bromo-4-methylquinoline
Formel: C₁₀H₈BrN
Molekylvægt: 222.08 g/mol
Smeltepunkt: 100…101 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09258893
CAS-nummer: 41037-28-9