4-Amino-5,7-dichloro-2-methylquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR307862-1G OR307862-5G
APOSOR307862-1GEA 2080 DKK
APOSOR307862-1G APOSOR307862-5G
4-Amino-5,7-dichloro-2-methylquinoline
4-Amino-5,7-dichloro-2-methylquinoline
Formel: C₁₀H₈Cl₂N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08669723
CAS-nummer: 917562-03-9