4-Amino-7,8-dichloro-2-methylquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR307861-1G OR307861-5G
APOSOR307861-1GEA 2080 DKK
APOSOR307861-1G APOSOR307861-5G
4-Amino-7,8-dichloro-2-methylquinoline
4-Amino-7,8-dichloro-2-methylquinoline
Formel: C₁₀H₈Cl₂N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08669722
CAS-nummer: 917562-02-8