4-Amino-6,8-dichloro-2-methylquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR307860-1G OR307860-5G
APOSOR307860-1GEA 2380 DKK
APOSOR307860-1G APOSOR307860-5G
4-Amino-6,8-dichloro-2-methylquinoline
4-Amino-6,8-dichloro-2-methylquinoline
Formel: C₁₀H₈Cl₂N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08669721
CAS-nummer: 917562-01-7