4,6-Dichloro-2-methylquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR307856-1G OR307856-5G
APOSOR307856-1GEA 1420 DKK
APOSOR307856-1G APOSOR307856-5G
4,6-Dichloro-2-methylquinoline
4,6-Dichloro-2-methylquinoline
Formel: C₁₀H₇Cl₂N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00272372
CAS-nummer: 53342-53-3