8-Chloroquinoline-2,3-dicarboxylic acid diethyl ester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR307841-1G OR307841-5G
APOSOR307841-1GEA 1640 DKK
APOSOR307841-1G APOSOR307841-5G
8-Chloroquinoline-2,3-dicarboxylic acid diethyl ester
8-Chloroquinoline-2,3-dicarboxylic acid diethyl ester
Formel: C₁₅H₁₄ClNO₄
Smeltepunkt: 106…107 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08437572
CAS-nummer: 892874-60-1