7-Chloroquinoline-2,3-dicarboxylic acid diethyl ester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR307838-1G OR307838-5G
APOSOR307838-1GEA 2200 DKK
APOSOR307838-1G APOSOR307838-5G
7-Chloroquinoline-2,3-dicarboxylic acid diethyl ester
7-Chloroquinoline-2,3-dicarboxylic acid diethyl ester
Formel: C₁₅H₁₄ClNO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08437570
CAS-nummer: 892874-55-4