2-Chloro-3-cyanoquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-Chloroquinoline-3-carbonitrile
OR307835-1G OR307835-5G
APOSOR307835-1GEA 665 DKK
APOSOR307835-1G APOSOR307835-5G
2-Chloro-3-cyanoquinoline
2-Chloro-3-cyanoquinoline
Formel: C₁₀H₅ClN₂
Molekylvægt: 188.62 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08437566
CAS-nummer: 95104-21-5