2-Chloro-3-cyanoquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR307835-1G
OR307835-5G
APOSOR307835-1GEA
665
DKK
APOSOR307835-1G
APOSOR307835-5G
2-Chloro-3-cyanoquinoline
2-Chloro-3-cyanoquinoline
Formel:
C₁₀H₅ClN₂ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD08437566 CAS-nummer: 95104-21-5 |