2-Chloro-8-methylquinoline-3-carbonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR307833-1G OR307833-5G
APOSOR307833-1GEA 795 DKK
APOSOR307833-1G APOSOR307833-5G
2-Chloro-8-methylquinoline-3-carbonitrile
2-Chloro-8-methylquinoline-3-carbonitrile
Formel: C₁₁H₇ClN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08437565
CAS-nummer: 136812-21-0